Få mere at vide
1-Bromopentane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane-1,1-D2 |
| CAS | 77734-75-9 |
| Molekylær formel | C5 D2 H9 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentane-1,1-d2, 1-bromo- (9 CI, ACI), 1-Bromopentane-1,1-d2 (ACI), 1-Bromo-1,1-dideuteriopentane, 1-Bromopentane-d2, 1-Bromopentane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)CCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1-dideuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.0572 |
| Formel vægt | 152.017 g/mol |
| Vis mere |