Få mere at vide
1-Bromopentane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219803-61-8 |
| Molekylær formel | C5 D4 H7 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromopentane-1,1,2,2-d4, 1-Bromo-1,1,2,2-tetradeuteriopentane, 1-Bromopentane-d4, 1-Bromopentane-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.0695 |
| Formel vægt | 154.0295 g/mol |
| Vis mere |