Få mere at vide
1-Bromopentadecane, TRC
Artikelnummer. 30330262
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30330262 10 g
1 options
Artikelnummer. 30330262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68615510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentadecane
CAS 629-72-1
Molekylær formel C15H31Br
Mængde 10 g
Synonym NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromopentadecane
Molekylvægt (g/mol) 291.31
Formel vægt 290.1609