Få mere at vide
1-Bromopentadecan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentadecane |
| CAS | 629-72-1 |
| Molekylær formel | C15H31Br |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromopentadekan |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.31 |
| Formel vægt | 290.1609 |