Få mere at vide
1-Bromopentadecane, 97%
Artikelnummer. p-7044656
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11351987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07618.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadecan er blevet brugt som regent i syntesen af (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marine svamp Cribrochalina vasculum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromopentadecan er blevet brugt som regent i
syntesen af (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marine svamp Cribrochalina vasculum.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-72-1
Molekylær formel C15H31Br
Molekylvægt (g/mol) 291.32
MDL nummer MFCD00000229
InChI nøgle JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
IUPAC navn 1-brompentadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentadecane
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Tæthed 1.005
Kogepunkt 159°C to 160°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4608
Mængde 10 g
Beilstein 1744553
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 291.32
Procent renhed 97%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.