Få mere at vide
1-Bromopentadecan, 97%
Beskrivelse
1-Bromopentadecan er blevet brugt som regent i syntesen af (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marine svamp Cribrochalina vasculum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntesen af (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marine svamp Cribrochalina vasculum.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentadecane |
| Smeltepunkt | 18 °C til 19 °C |
| Tæthed | 1.005 |
| Kogepunkt | 159 °C til 160 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4608 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1744553 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Formel vægt | 291.32 |
| Show More |