Få mere at vide
1-Bromopentadecane, 97%
Artikelnummer. 11351987
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351987 10 g 10g
11361987 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07618.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadecan er blevet brugt som regent i syntesen af (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marine svamp Cribrochalina vasculum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromopentadecan er blevet brugt som regent i
syntesen af (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marine svamp Cribrochalina vasculum.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-72-1
Molekylær formel C15H31Br
Molekylvægt (g/mol) 291.32
MDL nummer MFCD00000229
InChI nøgle JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
IUPAC navn 1-brompentadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentadecane
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Tæthed 1.005
Kogepunkt 159°C to 160°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4608
Mængde 10 g
Beilstein 1744553
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 291.32
Procent renhed 97%