Få mere at vide
1-Bromopentadecane-15,15,15-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentadecane-15,15,15-D3 |
| CAS | 1219805-83-0 |
| Molekylær formel | C15 D3 H28 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 15-Bromopentadecane-1,1,1-d3, 1-Bromopentadecane-15,15,15-d3, 1-Bromopentadecane-15,15,15-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 15-bromo-1,1,1-trideuteriopentadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.3291 |
| Formel vægt | 293.1797 g/mol |
| Vis mere |