Få mere at vide
1-Bromopentadecane-1-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentadecane-1-13 C |
| CAS | 2708283-81-0 |
| Molekylær formel | 13 C C14 H31 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Bromopentadecane-1-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i15+1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC[13 CH2]Br |
| IUPAC navn | 1-bromo(113 C)pentadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.3033 |
| Formel vægt | 291.1643 g/mol |
| Vis mere |