Få mere at vide
1-Bromopentadecane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentadecane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219798-87-4 |
| Molekylær formel | C15 D4 H27 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromopentadecane-1,1,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i14D2,15D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriopentadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.3353 |
| Formel vægt | 294.186 g/mol |
| Vis mere |