Få mere at vide
1-Bromooctane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 111-83-1 |
| Smeltepunkt | -55°C |
| Tæthed | 1.11 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 201°C to 202°C/1013 mbar |
| Molekylær formel | CH3(CH2)7Br |
| MDL nummer | MFCD00000276 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 1-Bromooctane, Octyl bromide, 1-Bromooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.12 |
| Grad | Research |