Få mere at vide
1-bromooctan (oktylbromid), TRC
Artikelnummer. 30421053
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421053 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2730901G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromooctane(Octyl Bromide)
CAS 111-83-1
Molekylær formel C8H17Br
Mængde 1 g
Synonym 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMIL CCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromooctan
Molekylvægt (g/mol) 193.12
Formel vægt 192.0514