Få mere at vide
1-bromooctan (oktylbromid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctane(Octyl Bromide) |
| CAS | 111-83-1 |
| Molekylær formel | C8H17Br |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromooctan |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.12 |
| Formel vægt | 192.0514 |