Få mere at vide
1-Bromooctane-d17, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctane-D17 |
| CAS | 126840-36-6 |
| Molekylær formel | C8 D17 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Octane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17, 8-bromo- (9 CI, ACI), 8-Bromooctane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17 (ACI), 1-Bromooctane-d17, Octyl-d17 bromide, 1-Bromooctane-D17 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.2293 |
| Formel vægt | 209.1581 g/mol |
| Vis mere |