Få mere at vide
1-Bromooctane, 99%
Artikelnummer. 15740819 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 15740819
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-83-1
Molekylær formel C8H17Br
Molekylvægt (g/mol) 193.13
MDL nummer MFCD00000276
InChI nøgle VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC navn 1-bromoctan
SMIL CCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromooctane
Smeltepunkt -55.0°C
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 201.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7Br
Brydningsindeks 1.4508 to 1.4528
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,16
Merck Index 15,6853
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 193.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske