Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctane |
| Smeltepunkt | -55,0 °C |
| Tæthed | 1.1100g/mL |
| Kogepunkt | 201,0 °C |
| Flammepunkt | 78 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7Br |
| Brydningsindeks | 1,4508 til 1,4528 |
| Show More |