Få mere at vide
1-bromooctan, 98+%
Artikelnummer. 11417756
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417756 250 g 250g
11407756 1000 g 1000g
11427756 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14722.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193,13 g/mol
1-Bromoctan anvendes i organisk syntese. Det bruges også som et ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af flygtige organiske forbindelser til stede i vandprøver. Yderligere anvendes det til fremstilling af kvaternære ammoniumchlorid-modificerede poly(propylenimin)-dendrimerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromoctane anvendes i organisk syntese. Det bruges også som et ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af flygtige organiske forbindelser til stede i vandprøver. Yderligere anvendes det til fremstilling af kvaternære ammoniumchlorid-modificerede poly(propylenimin)-dendrimerer.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-83-1
Molekylær formel C8H17Br
Molekylvægt (g/mol) 193.13
MDL nummer MFCD00000276
InChI nøgle VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC navn 1-bromoctan
SMIL CCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromooctane
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 1.114
Kogepunkt 200°C to 202°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)7Br
Brydningsindeks 1.4518
Mængde 250 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1733136
Merck Index 14,6764
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 193.13
Procent renhed ≥98%