Få mere at vide
1-Bromooctane-8,8,8-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctane-8,8,8-D3 |
| CAS | 69373-25-7 |
| Molekylær formel | C8 D3 H14 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Octane-1,1,1-d3, 8-bromo- (9 CI), 1-Bromooctane-8,8,8-d3, 8-Bromooctane-1,1,1-d3, 1-Bromooctane-d3, Octyl bromide-d3, 1-Bromooctane-8,8,8-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 8-bromo-1,1,1-trideuteriooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.1431 |
| Formel vægt | 195.0702 g/mol |
| Vis mere |