Få mere at vide
1-Bromooctane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctane-1,1-D2 |
| CAS | 86423-34-9 |
| Molekylær formel | C8 D2 H15 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Octane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 9 CI, ACI), 1-Bromooctane-1,1-d2 (ACI), 1-Bromooctane-1,1-D2, 1-Bromooctane-d2, Octyl bromide-1,1-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)CCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1-dideuteriooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.1369 |
| Formel vægt | 194.0639 g/mol |
| Vis mere |