Få mere at vide
1-Bromooctadekan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctadecane |
| CAS | 112-89-0 |
| Molekylær formel | C18H37Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-octadecane, NSC 5542, Octadecyl Bromide, Stearyl Bromide, n-Octadecyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromooctadekan |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.39 |
| Formel vægt | 332.2079 |