Få mere at vide
1-Bromooctadecane-d37, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctadecane-D37 |
| CAS | 187826-28-4 |
| Molekylær formel | C18 D37 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Octadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18-d37, 18-bromo- (9 CI), 1-Bromooctadecane-d37, 1-Bromooctadecane-D37, 18-Bromooctadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18-d37, Octadecyl-d37 bromide, Stearyl-d37 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-heptatriacontadeuteriooctadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.6184 |
| Formel vægt | 369.4401 g/mol |
| Vis mere |