Få mere at vide
1-Bromooctadecane, 97%
Artikelnummer. p-7022696
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11487427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15588.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
1-Bromoctadecan anvendes til fremstilling af forkortede enkeltvæggede kulstofnanorør (s-SWCNT'er). Det bruges til at fremstille octadecan i nærværelse af natriumborhydrid som katalysator. Det er involveret som et råmateriale til fremstilling af dimethyldistearylammoniumbromid, som er et bentonitmodificerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromoctadecan anvendes til fremstilling af forkortede enkeltvæggede kulstofnanorør (s-SWCNT'er). Det bruges til at fremstille octadecan i nærværelse af natriumborhydrid som katalysator. Det er involveret som et råmateriale til fremstilling af dimethyldistearylammoniumbromid, som er et bentonitmodificerende middel.
Opløselighed Opløselig
i acetone og de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-89-0
Molekylær formel C18H37Br
Molekylvægt (g/mol) 333.40
MDL nummer MFCD00000231
InChI nøgle WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC navn 1-bromoctadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromooctadecane
Smeltepunkt 25°C to 30°C
Tæthed 0.976
Kogepunkt 150°C to 152°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Lineær formel CH3(CH2)17Br
Mængde 100 g
Beilstein 774145
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 333.39
Procent renhed 97%