Få mere at vide
1-bromooctadekan, 97%
Beskrivelse
1-Bromoctadecan anvendes til fremstilling af forkortede enkeltvæggede kulstofnanorør (s-SWCNT'er). Det bruges til at fremstille octadecan i nærværelse af natriumborhydrid som katalysator. Det er involveret som et råmateriale til fremstilling af dimethyldistearylammoniumbromid, som er et bentonitmodificerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromoctadecan anvendes til fremstilling af forkortede enkeltvæggede kulstofnanorør (s-SWCNT'er). Det bruges til at fremstille octadecan i nærværelse af natriumborhydrid som katalysator. Det er involveret som et råmateriale til fremstilling af dimethyldistearylammoniumbromid, som er et bentonitmodificerende middel.
Opløselighed Opløselig
i acetone og de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctadecane |
| Smeltepunkt | 25 °C til 30 °C |
| Tæthed | 0.976 |
| Kogepunkt | 150 °C til 152 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | CH3(CH2)17Br |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 774145 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone og de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |