Få mere at vide
1-bromooctadekan, 96%
Artikelnummer. 15179213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15179213 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10467750 5 g Glasflaske 5g
10591441 100 g Glasflaske 100g
10407760 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15179213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-89-0
Molekylær formel C18H37Br
Molekylvægt (g/mol) 333.40
MDL nummer MFCD00000231
InChI nøgle WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC navn 1-bromoctadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromooctadecane
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >20,0 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 214,0 °C til 216,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)17Br
Brydningsindeks 1,4620 til 1,4640
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,I,69
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 333.38
Procent renhed 96%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof