missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromooctadecane-18,18,18-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3 |
| CAS | 349553-85-1 |
| Molekylær formel | C18 D3 H34 Br |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Octadecane-1,1,1-d3, 18-bromo- (9 CI), 1-Bromooctadecane-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3, 18-Bromooctadecane-1,1,1-d3, Octadecyl-18,18,18-d3 bromide, Stearyl-18,18,18-d3 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 18-bromo-1,1,1-trideuteriooctadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.4089 |
| Formel vægt | 335.2267 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?