Få mere at vide
1-Bromononane, TRC
Artikelnummer. 30343967
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30343967 5 g
1 options
Artikelnummer. 30343967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6875755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromononane
CAS 693-58-3
Molekylær formel C9H19Br
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-n-nonane, 1-Nonyl Bromide, 1-n-Nonyl bromide, NSC 5519, Nonyl Bromide, n-Nonyl bromide
InChI formel InChI=1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromononan
Molekylvægt (g/mol) 207.15
Formel vægt 206.067