Få mere at vide
1-Bromononane, 99%
Artikelnummer. 11443234
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443234 500 g 500g
11423234 25 g 25g
11433234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10577.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207,155 g/mol
1-Bromononan anvendes som organiske mellemprodukter. Det bruges hovedsageligt i farmaceutisk syntese og industrielle farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromononan anvendes som organiske mellemprodukter. Det bruges hovedsageligt i farmaceutisk syntese og industrielle farvestofmellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethylether og benzen.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-58-3
Molekylær formel C9H19Br
Molekylvægt (g/mol) 207.155
MDL nummer MFCD00000278
InChI nøgle AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC navn 1-bromononan
SMIL CCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromononane
Tæthed 1.086
Kogepunkt 200 °C til 201 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 500 g
Beilstein 1733632
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i ethylether og benzen.
Formel vægt 207.16
Procent renhed 99%