Få mere at vide
1-Bromononane, 99%
Artikelnummer. 11433234
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433234 100 g 100g
11423234 25 g 25g
11443234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10577.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.155 g/mol
1-Bromononan anvendes som organiske mellemprodukter. Det bruges hovedsageligt i farmaceutisk syntese og industrielle farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromononan anvendes som organiske mellemprodukter. Det bruges hovedsageligt i farmaceutisk syntese og industrielle farvestofmellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethylether og benzen.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-58-3
Molekylær formel C9H19Br
Molekylvægt (g/mol) 207.155
MDL nummer MFCD00000278
InChI nøgle AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC navn 1-bromononan
SMIL CCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromononane
Tæthed 1.086
Kogepunkt 200°C to 201°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 100 g
Beilstein 1733632
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Formel vægt 207.16
Procent renhed 99%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.