Få mere at vide
1-Bromononane, 99%
Description
1-Bromononan anvendes som organiske mellemprodukter. Det bruges hovedsageligt i farmaceutisk syntese og industrielle farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromononan anvendes som organiske mellemprodukter. Det bruges hovedsageligt i farmaceutisk syntese og industrielle farvestofmellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethylether og benzen.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromononane |
| Tæthed | 1.086 |
| Kogepunkt | 200 °C til 201 °C |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1733632 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i ethylether og benzen. |
| Formel vægt | 207.16 |
| Procent renhed | 99% |