Få mere at vide
1-Bromononane, 97%
Artikelnummer. 10439590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10439590 25 g Glasflaske 25g
10050630 100 g Glasflaske 100g
10299483 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10439590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107200250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-58-3
Molekylær formel C9H19Br
Molekylvægt (g/mol) 207.15
MDL nummer MFCD00000278
InChI nøgle AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC navn 1-bromononan
SMIL CCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromononane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 201,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8Br
Brydningsindeks 1,4530 til 1,4550
Mængde 25 g
Beilstein 01, I, 63
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 207.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromononane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.