Få mere at vide
1-Bromonapthalene, TRC
Artikelnummer. 30348066
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30348066 25 g
1 options
Artikelnummer. 30348066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68590025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromonapthalene
CAS 90-11-9
Molekylær formel C10 H7 Br
Mængde 25 g
Synonym 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMIL Brc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-bromonaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 207.07
Formel vægt 205.9731