Få mere at vide
1-Bromonaphthalene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894181
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15894181 100 mL -
15804191 500 mL -
15814191 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15894181 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8062100100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-11-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 207.07
Tekniske data
Tæthed 1.48 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 281°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003868
Mængde 100 mL
Synonym 1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide, 1-Bromonaphthalene