Få mere at vide
1-Bromonaphthalene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10395260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10395260 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10395260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4550/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 90-11-9
Smeltepunkt -1°C
Farve Yellow
Kogepunkt 279°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C10H7Br
MDL nummer 3868
Mængde 100 mL
Formel vægt 207.07g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromonaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene, 1-bromo-, Naphthalene, 2-bromo-