Få mere at vide
1-Bromonaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11498086
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498086 50 g 50g
11408096 250 g 250g
11488086 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14122.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207,07 g/mol
1-Bromonaphthalen anvendes i organisk syntese og refraktometri af fedtstoffer. Det bruges til fremstilling af N-arylimidazoler og diarylethere. Det bruges til at bestemme brydningsindekset for krystaller og vandindholdet i alkoholer. Det anvendes til fremstilling af glutathionperoxidase-lignende antioxidantaktivitet af diaryldiselenider. Yderligere tjener det som et opløsningsmiddel til eksfoliering og dispergering af hexabenzocoronen. Ud over dette bruges det som et kølemiddel og et opløsningsmiddel med molekylvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromonaphthalen anvendes til organisk syntese og refraktometri af fedtstoffer. Det bruges til fremstilling af N-arylimidazoler og diarylethere. Det bruges til at bestemme brydningsindekset for krystaller og vandindholdet i alkoholer. Det anvendes til fremstilling af glutathionperoxidase-lignende antioxidantaktivitet af diaryldiselenider. Yderligere tjener det som et opløsningsmiddel til eksfoliering og dispergering af hexabenzocoronen. Ud over dette bruges det som et kølemiddel og et opløsningsmiddel med molekylvægt.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, ethanol, ether, benzen og ethylacetat. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-11-9
Molekylær formel C10H7Br
Molekylvægt (g/mol) 207.07
MDL nummer MFCD00003868
InChI nøgle DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC navn 1-bromonaftalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromonaphthalene
Smeltepunkt °C til 2 °C til 0 °C
Tæthed 1.485
Kogepunkt 279 °C til 281 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.657
Mængde 50 g
Beilstein 1906414
Merck Index 14,1425
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, ethanol, ether, benzen og ethylacetat. Let blandet med vand.
Formel vægt 207.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromonaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromonaphthalene