Få mere at vide
1-Bromonaphthalene, 96%
Artikelnummer. p-75320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10234420
Brand: Thermo Scientific Acros 107151000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-11-9, 580-13-2
Molekylvægt (g/mol) 207.07
MDL nummer MFCD00003868
InChI nøgle DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC navn 1-bromonaftalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromonaphthalene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H7Br
Lineær formel C10H7Br
Brydningsindeks 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm)
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Formel vægt 207.07
Damptryk 14.8hPa at 20°C
Procent renhed ≥95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromonaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Bromonaphthalene