Få mere at vide
1-Bromonaphthalene, 96%
Artikelnummer. 11984511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984511 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10234420 100 mL Glasflaske 100ml
10488050 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107150025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-11-9 , 580-13-2
Molekylvægt (g/mol) 207.07
MDL nummer MFCD00003868
InChI nøgle DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC navn 1-bromonaftalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromonaphthalene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning 180°C
Smeltepunkt -1.0°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.4890g/mL
Kogepunkt 279.0°C to 281.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2.5% max. 2-Bromonaphthalene (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H7Br
Lineær formel C10H7Br
Brydningsindeks 1.6560 to 1.6590
Mængde 2.5 L
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Specifik vægtfylde 1.489
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Formel vægt 207.07
Damptryk 14.8hPa at 20°C
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske