Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromonaphthalene |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -1.0°C |
| Farve | Brun-gul til gul |
| Tæthed | 1.4890g/mL |
| Kogepunkt | 279.0°C to 281.0°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Bromonaphthalene
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromonaphthalene