Få mere at vide
1-Bromonaphthalen-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromonaphthalen-2-ol |
| CAS | 573-97-7 |
| Molekylær formel | C10H7BrO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-naphthalenol , 2-Naphthol, 1-bromo- (7CI, 8CI), 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-Bromo-2-naphthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H |
| SMIL | BrC1=C(O)C=CC=2C=CC=CC21 |
| IUPAC navn | 1-bromonaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.07 |
| Formel vægt | 221.97 |