missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(bromomethyl)pyren, TRC

Artikelnummer. 30346101
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346101 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)pyrene
CAS 2595-90-6
Molekylær formel C17 H11 Br
Mængde 250 mg
Synonym Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene
InChI formel InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMIL BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn 1-(bromomethyl)pyren
Molekylvægt (g/mol) 295.17
Formel vægt 294.0044
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.