missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(bromomethyl)pyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromomethyl)pyrene |
| CAS | 2595-90-6 |
| Molekylær formel | C17 H11 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)pyren |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.17 |
| Formel vægt | 294.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?