Få mere at vide
1-(Bromomethyl)naphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471169
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471169 25 g 25g
15481169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64116.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3163-27-7 | Molekylformel: C11H9Br | Molekylvægt: 221,097 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til organisk syntese og farmaceutisk fremstilling.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det anvendes som mellemprodukt til organisk syntese og farmaceutisk fremstilling.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Sæt den i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3163-27-7
Molekylær formel C11H9Br
Molekylvægt (g/mol) 221.097
MDL nummer MFCD00010804
InChI nøgle RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389
PubChem CID 137844
IUPAC navn 1-(brommethyl)naphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)naphthalene
Farve Hvid
Tæthed 1.44 g/mL
Kogepunkt 213 °C (100 mmHg)
Brydningsindeks 1.66
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 742417
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 221.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver