Få mere at vide
1-(brommethyl)isoquinolinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650623
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10650623 1 g 1g
10461684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10650623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05108DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 337508-56-2
Molekylær formel C10H9Br2N
Molekylvægt (g/mol) 302.997
MDL nummer MFCD03086096
InChI nøgle RWSWRJTWPXSENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl isoquinoline hydrobromide, 1-bromomethylisoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide 1:1, 1-bromomethylisoquinoline hbr, 1-bromomethyl-isoquinolin hydrobromide, 1-bromomethyl-isoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide
PubChem CID 2776245
IUPAC navn 1-(brommethyl)isoquinolin;hydrobromid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 303
Procent renhed 97%