Få mere at vide
1-(Bromomethyl)cyclopropane, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694502
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10205904
Brand: Thermo Scientific Maybridge RJF00467DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7051-34-5
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.00
MDL nummer MFCD00001306
InChI nøgle AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMIL BrCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)cyclopropane
CAS min % 95.0
Tæthed 1.3800g/mL
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel C3H5CH2Br
Mængde 1 g
IUPAC navn (bromomethyl)cyclopropane
Formel vægt 135
Procent renhed 95%