Få mere at vide
1-(Bromomethyl)-4-propylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromomethyl)-4-propylbenzene |
| CAS | 91062-39-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 Br |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Br/c1-2-3-9-4-6-10(8-11)7-5-9/h4-7H,2-3,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-4-propylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.114 |
| Formel vægt | 212.02 |