Få mere at vide
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene |
| CAS | 886498-51-7 |
| Molekylær formel | C8H8BrFO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrFO/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(F)ccc1CBr |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.05 |
| Formel vægt | 217.9743 |