missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene, TRC

Artikelnummer. 30343417
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343417 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8081551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
CAS 67033-41-4
Molekylær formel C9H7OF4Br
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H7BrF4O/c10-5-6-1-3-7(4-2-6)15-9(13,14)8(11)12/h1-4,8H,5H2
SMIL FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 287.04
Formel vægt 285.9616
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.