Få mere at vide
1-(bromomethyl)-2-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30348171
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30348171 5 g
1 options
Artikelnummer. 30348171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6856905G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene
CAS 3958-60-9
Molekylær formel C7H6BrNO2
Mængde 5 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl Bromide, NSC 95415, o-(Bromomethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-o-nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 216.03
Formel vægt 214.9582