Få mere at vide
1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene |
| CAS | 1765-40-8 |
| Molekylær formel | C7H2BrF5 |
| MDL nummer | MFCD00000299 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | FC1=C(CBr)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.99 |
| Procent renhed | 97% |