Få mere at vide
1-bromohexan, TRC
Artikelnummer. 30340129
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30340129 50 g
1 options
Artikelnummer. 30340129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68395050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromohexane
CAS 111-25-1
Molekylær formel C6H13Br
Mængde 50 g
Synonym 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMIL CCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromohexan
Molekylvægt (g/mol) 165.07
Formel vægt 164.0201