Få mere at vide
1-bromohexan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromohexane |
| CAS | 111-25-1 |
| Molekylær formel | C6H13Br |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromohexan |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.07 |
| Formel vægt | 164.0201 |